Learn More
1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30381004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30381004 250 mg
30369768 1 g
30382742 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30381004 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD454190250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 179337-57-6
Formula molecolare C6H11ClN2S2
Molecular Weight (g/mol) 210.75
Sinonimo 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Monohydrochloride, 2-(3-Mercaptoazetidin-1-yl)-2-thiazoline Hydrochloride, 3-Mercapto-1-(1,3-thiazolin-2-yl)azetidine Hydrochloride
IUPAC Name 1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidine-3-thiol;hydrochloride
SMILES Cl.SC1CN(C1)C2=NCCS2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Hydrochloride
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10N2S2.ClH/c9-5-3-8(4-5)6-7-1-2-10-6;/h5,9H,1-4H2;1H
Peso formulazione 210.0052