Learn More
1-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanone |
| CAS | 84163-10-0 |
| Formula molecolare | C14H15FN2O2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 1-(4-(5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)ethanone |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H15FN2O2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14-12-8-11(15)2-3-13(12)19-16-14/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1c(O[C@H]2C(O)C(O)[C@@H](O)C(CO)O2)cc3c(C(C)=CC(=O)O3)c1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 262.28 |