Learn More
1-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanone, TRC
Codice prodotto. 30396176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396176 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30396176 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF58858550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanone
CAS 84163-10-0
Formula molecolare C14H15FN2O2
Quantità 50 mg
Sinonimo 1-(4-(5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)ethanone
InChI Formula InChI=1S/C14H15FN2O2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14-12-8-11(15)2-3-13(12)19-16-14/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1c(O[C@H]2C(O)C(O)[C@@H](O)C(CO)O2)cc3c(C(C)=CC(=O)O3)c1
Molecular Weight (g/mol) 262.28