Learn More
1,4,7-Triazonane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4,7-Triazonane |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2 |
| Peso formulazione | 129.1266 |