Learn More
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, TRC
Codice prodotto. 30450970
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450970 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450970 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT798193100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
CAS 96556-05-7
Formula molecolare C9H21N3
Quantità 100 mg
Sinonimo Octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonine, 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane, N,N',N''-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, TMTAN
InChI Formula InChI=1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
SMILES CN1CCN(C)CCN(C)CC1
IUPAC Name 1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
Molecular Weight (g/mol) 171.28
Peso formulazione 171.1735