Learn More
1-(4-Acetylphenyl)-2-methyl-1-propanone, TRC
Codice prodotto. 30326863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326863 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326863 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18740050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isobutyrylacetophenone
CAS 103931-20-0
Formula molecolare C12 H14 O2
Quantità 50 mg
Sinonimo 4-Isobutyrylacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name 1-(4-acetylphenyl)-2-methylpropan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 190.24
Peso formulazione 190.0994