Learn More
1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 169.22 |
Percent Purity | 97% |