Learn More
1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391146
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
162368-01-6
C9H15NO2
169.22
MFCD00106774
VFZXZEJGLKOTBW-UHFFFAOYSA-N
1-4-acetylpiperidino ethan-1-one, 1-1-acetylpiperidin-4-yl ethanone, 1,4-diacetylpiperidine, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethan-1-one, 1,1'-piperidine-1,4-diyl diethanone, 1-1-acetyl-piperidin-4-yl-ethanone, piperidine, 1,4-diacetyl-9ci, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethanone, ethanone,1-1-acetyl-4-piperidinyl, piperidine, 1,4-diacetyl
2777250
1-(1-acetylpiperidin-4-yl)ethanone
CC(=O)C1CCN(CC1)C(C)=O
162368-01-6
C9H15NO2
169.22
MFCD00106774
VFZXZEJGLKOTBW-UHFFFAOYSA-N
1-4-acetylpiperidino ethan-1-one, 1-1-acetylpiperidin-4-yl ethanone, 1,4-diacetylpiperidine, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethan-1-one, 1,1'-piperidine-1,4-diyl diethanone, 1-1-acetyl-piperidin-4-yl-ethanone, piperidine, 1,4-diacetyl-9ci, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethanone, ethanone,1-1-acetyl-4-piperidinyl, piperidine, 1,4-diacetyl
2777250
1-(1-acetylpiperidin-4-yl)ethanone
CC(=O)C1CCN(CC1)C(C)=O
Materiale o nome chimico 1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 169.22
Percent Purity 97%