Learn More
1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10331473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10331473 1 g Amber Glass Bottle 1g
10321473 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10230135 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10331473 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD11879DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 162368-01-6
Formula molecolare C9H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 169.22
Numero MDL MFCD00106774
InChI Key VFZXZEJGLKOTBW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-acetylpiperidino ethan-1-one, 1-1-acetylpiperidin-4-yl ethanone, 1,4-diacetylpiperidine, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethan-1-one, 1,1'-piperidine-1,4-diyl diethanone, 1-1-acetyl-piperidin-4-yl-ethanone, piperidine, 1,4-diacetyl-9ci, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethanone, ethanone,1-1-acetyl-4-piperidinyl, piperidine, 1,4-diacetyl
PubChem CID 2777250
IUPAC Name 1-(1-acetylpiperidin-4-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1CCN(CC1)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 169.22
Percent Purity 97%