Learn More
1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 151.16 |
| Percent Purity | Tech. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Technical Grade |