Learn More
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-ethanone, TRC
Codice prodotto. 30318098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318098 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6046901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-ethanone
CAS 37148-48-4
Formula molecolare C8H7Cl2NO
Quantità 1 g
Sinonimo Clenbuterol Ep Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC Name 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 204.05
Peso formulazione 202.9905