Learn More
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-ethanone, TRC
Codice prodotto. 30319153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319153 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319153 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA604690500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-ethanone
CAS 37148-48-4
Formula molecolare C8H7Cl2NO
Quantità 500 mg
Sinonimo Clenbuterol Ep Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC Name 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 204.05
Peso formulazione 202.9905