Learn More
1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-bromo-ethanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-bromo-ethanone |
| CAS | 97760-87-7 |
| Formula molecolare | C9H6BrClF3NO |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6BrClF3NO/c10-3-7(16)4-1-5(9(12,13)14)8(15)6(11)2-4/h1-2H,3,15H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)cc(cc1C(F)(F)F)C(=O)CBr |
| IUPAC Name | 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-bromoethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 316.5 |
| Peso formulazione | 314.9273 |