Learn More
1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, TRC
Codice prodotto. 30318856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318856 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA603575100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
CAS 97760-76-4
Formula molecolare C9H7ClF3NO
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H7ClF3NO/c1-4(15)5-2-6(9(11,12)13)8(14)7(10)3-5/h2-3H,14H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 237.61
Peso formulazione 237.0168