Learn More
1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, TRC
Codice prodotto. 30314957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314957 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314957 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA603575250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
CAS 97760-76-4
Formula molecolare C9H7ClF3NO
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H7ClF3NO/c1-4(15)5-2-6(9(11,12)13)8(14)7(10)3-5/h2-3H,14H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 237.61
Peso formulazione 237.0168