Learn More
1,4-Benzenediboronic acid, 96%
Codice prodotto. 11481047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11481047 5 g 5g
11471047 1 g 1g
11491047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11481047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24064.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4612-26-4 | C6H8B2O4 | 165.746 g/mol
It is used for palladium-catalyzed sequential alkenylation and conjugate addition reactions, scholl cyclizations, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions. It is also used in the preparation of indolizine derivatives as OLEDs, in organic thin-film transistors, Fluorescence and solution-processable coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used for palladium-catalyzed sequential alkenylation and conjugate addition reactions, scholl cyclizations, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions. It is also used in the preparation of indolizine derivatives as OLEDs, in organic thin-film transistors, Fluorescence and solution-processable coordination polymers.
Solubility
Soluble in water 2.5%.
Notes
Store in a cool, dry place in tightly closed container. Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4612-26-4
Formula molecolare C6H8B2O4
Molecular Weight (g/mol) 165.746
Numero MDL MFCD00236018
InChI Key BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis
PubChem CID 230478
IUPAC Name (4-boronophenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Benzenediboronic acid
Punto di fusione >300°C
Quantità 5 g
Beilstein 2836921
Informazioni di solubilità Soluble in water 2.5%.
Peso formulazione 165.75
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Benzenediboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Phenylenebisboronic acid