Learn More
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester, 97%
Codice prodotto. 15478157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15478157 5 g 5g
15468157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15478157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51707.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 99770-93-1 | C18H28B2O4 | 330.038 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99770-93-1
Formula molecolare C18H28B2O4
Molecular Weight (g/mol) 330.038
Numero MDL MFCD08276852
InChI Key UOJCDDLTVQJPGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, 1,4-benzenediboronic acid bis pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-phenylenediboronic acid, pinacol ester, 2,2'-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzenediboronic acid dipinacol ester, amtb185, 1,4-phenylenediboronic acid pinacol ester
PubChem CID 10592495
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)B3OC(C(O3)(C)C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Quantità 5 g
Peso formulazione 330.03
Percent Purity 97%