Learn More
1,4-Benzenedimethanol, 99%
Codice prodotto. 10519980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10519980 50 g Bottiglia in vetro 50g
10517953 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10519980 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105280500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 589-29-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 589-29-7
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numero MDL MFCD00004665
InChI Key BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-benzenedimethanol, p-xylylene glycol, p-xylene glycol, terephthalyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,4-xylylene glycol, 1,4-phenylenedimethanol, p-benzenedimethanol, p-xylylenediol, 1,4-dimethylolbenzene
PubChem CID 11506
IUPAC Name [4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Benzenedimethanol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 116.0°C to 119.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 138.0°C to 143.0°C (1.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(CH2OH)2
Quantità 50 g
Beilstein 06, 919
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,very soluble in ether & toluene
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles