Learn More
1,4-Benzodioxan-2-carbonitrile, TRC
Codice prodotto. 30342477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342477 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2035101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Benzodioxan-2-carbonitrile
CAS 1008-92-0
Formula molecolare C9H7NO2
Quantità 1 g
Sinonimo 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carbonitrile, 2-Cyano-1,4-benzodioxan.
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,6H2
SMILES N#CC1COc2ccccc2O1
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Peso formulazione 161.0477