Learn More
1,4-Benzodioxan-5-amine, 95%
Codice prodotto. 10753132 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10753132 5 g Bottiglia in vetro 5g
10422750 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10753132 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429370050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16081-45-1 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16081-45-1
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD03695459
InChI Key DMLRSJNZORFCBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-amine, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-ylamine, 2,3-ethylenedioxyaniline, 1,4-benzodioxin-5-amine,2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-5-amine, 5-amino-1,4-benzodioxan, 5-amino-1,4-dibenzodioxane, 1,4-benzodioxin-5-amine, 2,3-dihydro, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
PubChem CID 11788387
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-amine
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Benzodioxan-5-amine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Amber
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Beads
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Benzodioxan-5-amine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .