Learn More
1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10776085 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10776085
Marca: Thermo Scientific Acros 399610010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 4442-53-9
Formula molecolare C9H8O4
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Numero MDL MFCD00239415
InChI Key VCLSWKVAHAJSFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-benzodioxan-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-ethylenedioxybenzoic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxane-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78184
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
Punto di fusione 90°C to 94°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.