Learn More
1,4-Benzodioxan-6-amine, 99%
Codice prodotto. 11351277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11351277 100 g 100g
11334594 5 g 5g
11344594 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11351277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01421.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22013-33-8 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22013-33-8
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00006824
InChI Key BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-benzodioxan-6-amine, 3,4-ethylenedioxyaniline, 6-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-amine, 6-amino-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxan-6-ylamine, 1,4-benzodioxin-6-amine, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy aniline, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-ylamine, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amin
PubChem CID 89148
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine
SMILES NC1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Benzodioxan-6-amine
Punto di fusione 26°C to 30°C
Densità 1.231
Punti di ebollizione 116°C to 118°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.599
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Beilstein 6447
Sensibilità Air and light sensitive
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 99%