Learn More
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10633995 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10633995 5 g Bottiglia in vetro 5g
10103404 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10633995 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398210050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 29668-44-8
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00010092
InChI Key CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
PubChem CID 248127
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52.0°C to 53.0°C
Colore Beige-Yellow
Punti di ebollizione 105°C (20.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.