Learn More
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10299823 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10299823
Marca: Thermo Scientific Acros 176750500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 2879-20-1
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.19
Numero MDL MFCD00006823
InChI Key HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76143
IUPAC Name 1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 81°C to 85°C
Colore Blue to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Sinonimo 6-acetyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-yl methyl ketone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-1,4-benzodioxan, ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, ethanone,1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Needles