Learn More
1,4-Benzodioxan, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10665052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10665052 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10665052 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176730250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 493-09-4
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00006821
InChI Key BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxan, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 1,4-benzodioxin, 2,3-dihydro, pyrocatechol ethylene ether, 1,2-ethylenedioxy benzene, benzodioxan, ethylene o-phenylene dioxide, 1,2-ethylenedioxybenzene, 1, 4-benzdioxan
PubChem CID 10301
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES C1COC2=CC=CC=C2O1
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 4-Benzodioxan
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 248°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5485 to 1.5505
Quantità 25 mL
Beilstein 19, 22
Gravità specifica 1.14
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in all typical organic solvents
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid