Learn More
1,4-Benzoquinone-d4, CDN
Codice prodotto. 30313499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313499 0.25 g 0.25g
30310931 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30313499 Fornitore CDN N. del fornitore CDND51940.25G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Benzoquinone-d4
CAS 2237-14-1
Formula molecolare C6 D4 O2
Quantità 0.25 g
InChI Formula InChI=1 S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]C1=C([2 H])C(=O)C(=C([2 H])C1=O)[2 H]
IUPAC Name 2,3,5,6-tetradeuterio-1,4-benzoquinone
Molecular Weight (g/mol) 112.12
Peso formulazione 112.0462 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity