Learn More
1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone, TRC
Codice prodotto. 30345716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345716 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345716 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB286545500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone
CAS 1835-11-6
Formula molecolare C16H16O3
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 4'-(Benzyloxy)-3'-methoxy-acetophenone, Acetovanillone benzyl ether, NSC 201234
InChI Formula InChI=1S/C16H16O3/c1-12(17)14-8-9-15(16(10-14)18-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3
SMILES COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C
IUPAC Name 1-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 256.3
Peso formulazione 256.1099