Learn More
1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone |
| CAS | 1835-11-6 |
| Formula molecolare | C16H16O3 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 1-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 4'-(Benzyloxy)-3'-methoxy-acetophenone, Acetovanillone benzyl ether, NSC 201234 |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H16O3/c1-12(17)14-8-9-15(16(10-14)18-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C |
| IUPAC Name | 1-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.3 |
| Peso formulazione | 256.1099 |