Learn More
1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone, TRC
Codice prodotto. 30336365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336365 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2865451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone
CAS 1835-11-6
Formula molecolare C16H16O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 4'-(Benzyloxy)-3'-methoxy-acetophenone, Acetovanillone benzyl ether, NSC 201234
InChI Formula InChI=1S/C16H16O3/c1-12(17)14-8-9-15(16(10-14)18-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3
SMILES COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C
IUPAC Name 1-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 256.3
Peso formulazione 256.1099