Learn More
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11439746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439746 10 g 10g
11349246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11439746 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20259.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1992-15-0 | Molecular Formula: C12H6F12O2 | Molecular Weight: 410.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1992-15-0
Formula molecolare C12H6F12O2
Molecular Weight (g/mol) 410.16
Numero MDL MFCD00042091
InChI Key YTJDSANDEZLYOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-bis hexafluoro-alpha-hydroxyisopropyl benzene, 2,2'-1,4-phenylene bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 1,4-bis 2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzene, 1,4-bis perfluoro 2-hydroxyprop-2-yl benzene, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl phenyl propan-2-ol, 1,4-bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrakis trifluoromethyl-1,4-benzenedimethanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethy l phenyl propan-2-ol, 2,2'-p-phenylene bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 1,4-bis 2-hydroxyhexafluoro-2-propyl benzene
PubChem CID 631065
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propan-2-ol
SMILES OC(C1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Punto di fusione 92°C to 95°C
Punti di ebollizione 100°C (20 mmHg)
Quantità 10 g
Peso formulazione 410.16
Percent Purity 98%