Learn More
1,4-Bis[3,4-dihydro-2(1H)-quinolinon-7-oxy]butane, TRC
Codice prodotto. 30136012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136012 250 mg 250mg
17959004 100 mg 100mg
17909004 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136012 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB426500250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 882880-12-8
Formula molecolare C22 H24 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 380.44
Sinonimo 2(1H)-Quinolinone, 7,7'-[1,4-butanediylbis(oxy)]bis[3,4-dihydro-, ,7'-[1,4-Butanediylbis(oxy)]bis[3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone], 1,4-Bis(3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone-7-oxy)butane
IUPAC Name 7-[4-[(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-7-yl)oxy]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
SMILES O=C1CCc2ccc(OCCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)cc2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-bis[3,4-dihydro-2(1H)-quinolinon-7-oxy]butane
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H24N2O4/c25-21-9-5-15-3-7-17(13-19(15)23-21)27-11-1-2-12-28-18-8-4-16-6-10-22(26)24-20(16)14-18/h3-4,7-8,13-14H,1-2,5-6,9-12H2,(H,23,25)(H,24,26)
Peso formulazione 380.1736