Learn More
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. 11313206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313206 100 g 100g
11303206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313206 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12508.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7209-38-3 | C10H24N4 | 200.33 g/mol
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine was used to functionalize natural montmorillonite (M) and synthetic kanemite (K)1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine was used to functionalize natural montmorillonite (M) and synthetic kanemite (K)1.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Air Sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7209-38-3
Formula molecolare C10H24N4
Molecular Weight (g/mol) 200.33
Numero MDL MFCD00006161
InChI Key XUSNPFGLKGCWGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-bis 3-aminopropyl piperazine, 1,4-piperazinedipropanamine, 3,3'-piperazine-1,4-diyl bis propan-1-amine, bis aminopropyl piperazine, n,n'-bis 3-aminopropyl piperazine, unii-7gvx6c734b, bapp, ccris 8915, 1,4-di 3-aminopropyl piperazine, 3,3'-piperazine-1,4-diyldipropan-1-amine
PubChem CID 81629
IUPAC Name 3-[4-(3-aminopropyl)piperazin-1-yl]propan-1-amine
SMILES C1CN(CCN1CCCN)CCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Punto di fusione 14°C
Densità 0.973
Punti di ebollizione 150°C to 152°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 162°C (323°F)
Indice di rifrazione 1.5018
Quantità 100 g
Numero UN UN2735
Beilstein 111747
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 200.33
Percent Purity 98%