Learn More
1,4-Bis(difluoromethyl)benzene, 98%
Codice prodotto. 11439737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439737 5 g 5g
11429737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11439737 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22193.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 369-54-0 | C8H6F4 | 178.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 369-54-0
Formula molecolare C8H6F4
Molecular Weight (g/mol) 178.13
Numero MDL MFCD01320708
InChI Key VWKMZVCSRVFUGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-bis difluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrafluoro-p-xylene, acmc-1cr71, 1,4-bis-difluoromethyl-benzene, a,a,a',a'-tetrafluoro-p-xylene, benzene,1,4-bis difluoromethyl, benzene, 1,4-bis difluoromethyl, 1,4-bis bis fluoranyl methyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrafluoro-p-xylene
PubChem CID 2734031
IUPAC Name 1,4-bis(difluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)F)C(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
Densità 1.312
Punti di ebollizione 83°C to 84°C (30 mmHg)
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Quantità 5 g
Peso formulazione 178.13
Percent Purity 98%