Learn More
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene, 99%
Codice prodotto. 11494220
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494220 100 g 100g
11478337 5 g 5g
11488337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494220 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18411.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 433-19-2 | C8H4F6 | 214.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 433-19-2
Formula molecolare C8H4F6
Molecular Weight (g/mol) 214.11
Numero MDL MFCD00000402
InChI Key PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-di trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-benzene, hexafluoro-p-xylene, p-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 1,4-bis trifluoromethyl, 1,4-bis-trifluoromethylbenzene, p-trifluoromethylbenzotrifluoride, ptf-tfm, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-p-xylene
PubChem CID 67945
IUPAC Name 1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
Punto di fusione -1°C
Densità 1.381
Punti di ebollizione 116°C to 117°C
Punto d'infiammabilità 21°C (69°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.379
Quantità 100 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1912445
Peso formulazione 214.11
Percent Purity 99%