Learn More
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne, 98%
Codice prodotto. 11397306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397306 5 g 5g
11387306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397306 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09246.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4526-07-2 | C10H18Si2 | 194.42 g/mol
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne is used in Negishi protocol for the synthesis of glycosylated oligo(ethynylene)s. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne is used in Negishi protocol for the synthesis of glycosylated oligo(ethynylene)s. It is also used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at 4°C. Incompatible materials are Strong oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4526-07-2
Formula molecolare C10H18Si2
Molecular Weight (g/mol) 194.42
Numero MDL MFCD00009839
InChI Key LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Punto di fusione 110°C to 113°C
Quantità 5 g
Densità 0.752
Numero UN UN1325
Beilstein 1758268
Sinonimo 1,4-bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl buta-1,3-diyne, trimethyl 4-trimethylsilylbuta-1,3-diynyl silane, btmsbd, acmc-1ctvu, bis trimethylsiyl butadiyne, ksc491i6r, bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, bis trimethylsilyl butadiyne
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name trimethyl(4-trimethylsilylbuta-1,3-diynyl)silane
PubChem CID 138279
Peso formulazione 194.43
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne