Learn More
1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30347707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347707 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347707 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68758025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
CAS 2518235-39-5
Formula molecolare C16H16BrF
Quantità 25 mg
Sinonimo 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
InChI Formula InChI=1S/C16H16BrF/c17-12-4-7-16(13-5-2-1-3-6-13)14-8-10-15(18)11-9-14/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2
SMILES BrCCCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(F)C=C2
IUPAC Name 1-(4-bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 307.2
Peso formulazione 306.04