Learn More
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 296.12 |
| Percent Purity | 97% |