Learn More
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10288812
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10288812 1 g 1g
10278812 250 mg 250mg
10022464 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10288812 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07389DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 845885-94-1
Formula molecolare C11H10BrN3O2
Molecular Weight (g/mol) 296.124
Numero MDL MFCD06659088
InChI Key FJFFHBYCFJNIAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromobenzyl-5-methyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-4-triazolecarboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyltriazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromo-benzyl-5-methyl-1h-1,2,3 triazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2794828
IUPAC Name 1-[(4-bromophenyl)methyl]-5-methyltriazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(N=NN1CC2=CC=C(C=C2)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 296.12
Percent Purity 97%