Learn More
1-(4-Bromobenzyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15481298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15481298 250 mg 250mg
15461298 1 g 1g
15471298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15481298 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55145.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91345-62-9
Formula molecolare C11H15BrN2
Molecular Weight (g/mol) 255.159
Numero MDL MFCD02177416
InChI Key MAHWBNAOEVAPJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromobenzyl piperazine, 1-4-bromophenyl methyl piperazine, 1-4-bromo-benzyl-piperazine, piperazine, 1-4-bromophenyl methyl, cbmicro_035222, acmc-20apb8, cambridge id 5862395, 1-4-bromobenzyl-piperazine, 4-bromophenyl methyl piperazine
PubChem CID 876494
IUPAC Name 1-[(4-bromophenyl)methyl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Bromobenzyl)piperazine
Punto di fusione 56°C to 62°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 112°C to 116°C (0.3 mmHg)
Quantità 250 mg
Numero UN UN3259
Peso formulazione 255.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid