Learn More
1-(4-bromobutoxy)-4-nitrobenzene, 85%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10660925 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10660925 5 g Bottiglia in vetro 5g
10200363 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10660925 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 385300050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 55502-03-9
Formula molecolare C10H12BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 274.11
Numero MDL MFCD00980317
InChI Key DBRBCFJUEVSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromobutoxy-4-nitrobenzene, 4-nitrophenoxybutyl bromide
PubChem CID 2063669
IUPAC Name 1-(4-bromobutoxy)-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 37°C to 40°C
Colore Beige to Brown
Punti di ebollizione 165°C to 170°C (0.5 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 80% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NO2C6H4O(CH2)4Br
Quantità 5 g
Peso formulazione 274.11
Percent Purity 85%
Forma fisica Adhering Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.