Learn More
1-(4-Bromophenoxy)hexane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10679214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10679214 1 g 1g
10382283 10 g 10g
10128852 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10679214 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09795DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 30752-19-3
Formula molecolare C12H17BrO
Molecular Weight (g/mol) 257.171
InChI Key GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-4-hexyloxy benzene, 1-bromo-4-hexyloxybenzene, 1-4-bromophenoxy hexane, 1-bromo-4-n-hexyloxybenzene, 4-n-hexyloxybromobenzene, p-bromophenylhexyl ether, benzene, 1-bromo-4-hexyloxy, p-hexyloxybromobenzene, 4-hexyloxybromobenzene, 4-bromophenyl hexyl ether
PubChem CID 520492
IUPAC Name 1-bromo-4-hexoxybenzene
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Bromophenoxy)hexane
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 257.17