Learn More
(+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, 96%
Codice prodotto. 11392657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11392657 1 g 1g
11302667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11848.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24358-62-1 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24358-62-1
Formula molecolare C8H10BrN
Molecular Weight (g/mol) 200.079
Numero MDL MFCD00025548
InChI Key SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromophenyl ethylamine, 1-4-bromophenyl ethanamine, 4-bromo-alpha-methylbenzylamine, 4-bromo-alpha-phenethylamine, 1-4-bromophenyl ethan-1-amine, 1-4-bromophenyl ethyl amine, --1-4-bromophenyl ethylamine, +-p-bromo-.alpha.-phenethylamine, 1-amino-1-4-bromophenyl ethane, +/--1-4-bromophenyl ethylamine
PubChem CID 91175
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)ethanamine
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Densità 1.397
Punti di ebollizione 140°C to 145°C (30 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.567
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Beilstein 2412318
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 200.08
Percent Purity 96%