Learn More
1-(4-Bromophenyl)hexane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10631036
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10631036 25 g 25g
10481484 1 g 1g
10061464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10631036 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09866EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 23703-22-2
Formula molecolare C12H17Br
Molecular Weight (g/mol) 241.17
Numero MDL MFCD00061114
InChI Key MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
IUPAC Name 1-bromo-4-hexylbenzene
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Bromophenyl)hexane
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare BrC6H4(CH2)5CH3
Quantità 25 g
Peso formulazione 241.17
Percent Purity 97%