Learn More
1-(4-Bromophenyl)octane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10692813
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10692813 1 g Amber Glass Bottle 1g
10049231 10 g Amber Glass Bottle 10g
10242442 50 g Amber Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10692813 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09864DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 51554-93-9
Formula molecolare C14H21Br
Molecular Weight (g/mol) 269.226
Numero MDL MFCD00038348
InChI Key OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
PubChem CID 142854
IUPAC Name 1-bromo-4-octylbenzene
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Bromophenyl)octane
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare BrC6H4(CH2)7CH3
Quantità 1 g
Peso formulazione 269.22
Percent Purity 97%