Learn More
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10691265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10691265 1 g 1g
10239942 250 mg 250mg
10356284 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10691265 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC30110DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Identificatori chimici
CAS 22090-26-2
Formula molecolare C10H12BrN
Molecular Weight (g/mol) 226.117
InChI Key BVEGBJXZICCEQW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromophenyl pyrrolidine, n-4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromophenyl-pyrrolidine, acmc-209frt, 4-pyrrolidinobromobenzene, 4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromo-phenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-bromophenyl, 4-bromo-1-1-pyrrolidinyl benzene
PubChem CID 7016457
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)pyrrolidine
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 226.12
Percent Purity 97%