Learn More
1,4-Butane diisothiocyanate, 98%
Codice prodotto. 11307306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11307306 1 g 1g
11317306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11307306 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09234.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4430-51-7 | C6H8N2S2 | 172.264 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4430-51-7
Formula molecolare C6H8N2S2
Molecular Weight (g/mol) 172.264
Numero MDL MFCD00041136
InChI Key RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-butane diisothiocyanate, butane, 1,4-diisothiocyanato, tetramethylene diisothiocyanate, #
PubChem CID 138238
IUPAC Name 1,4-diisothiocyanatobutane
SMILES C(CCN=C=S)CN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Butane diisothiocyanate
Punto di fusione 30°C to 33°C
Punti di ebollizione 170°C (11 mmHg)
Odore Irritating
Quantità 1 g
Numero UN UN2923
Beilstein 1757138
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 172.27
Percent Purity 98%