Spécification
| Materiale o nome chimico | 1, 4-Butane sultone |
| Nota nome | 99+% |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 12.5°C to 15.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.3310g/mL |
| Punti di ebollizione | 153°C (19.0 HPA) |
| Punto d'infiammabilità | 154°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1,4-Butane sultone
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico