Learn More
1,4-Butane sultone, 99+%
Codice prodotto. 10590161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10590161 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10234610 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10388603 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10590161 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107670250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1633-83-6 | C4H8O3S | 136.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1633-83-6
Formula molecolare C4H8O3S
Molecular Weight (g/mol) 136.17
Numero MDL MFCD00006584
InChI Key MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
PubChem CID 15411
IUPAC Name oxathiane 2,2-dioxide
SMILES O=S1(=O)CCCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Butane sultone
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 12.5°C to 15.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3310g/mL
Punti di ebollizione 153°C (19.0 HPA)
Punto d'infiammabilità 154°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4600 to 1.4640
Quantità 25 mL
Beilstein 19, V,1, 10
Gravità specifica 1.331
Informazioni di solubilità Solubility in water: 54g/L (20°C), decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Peso formulazione 136.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Butane sultone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico