Learn More
1,4-Butane Sultone, TRC
Codice prodotto. 17933595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17933595 25 g 25g
17923605 10 g 10g
17981695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17933595 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68994525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1633-83-6
Formula molecolare C4 H8 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 136.17
Sinonimo 1,2-Oxathiane 2,2-Dioxide, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic Acid δ-Sultone, 1,4-Butane Sultone, Butane Sultone, NSC 71999, δ-Butane Sultone, δ-Valerosultone, Sulfobutylbetadex EP impurity B
IUPAC Name oxathiane 2,2-dioxide
SMILES O=S1(=O)CCCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Butane sultone
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Peso formulazione 136.0194