Learn More
1,4-Butanediol diglycidyl ether, 60%, technical, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10235820 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10235820 500 g 500g
10105693 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10235820 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154315000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2425-79-8 | Molecular Formula: C10H18O4 | Molecular Weight: 202.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2425-79-8
Formula molecolare C10H18O4
Molecular Weight (g/mol) 202.25
Numero MDL MFCD00005146
InChI Key SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
PubChem CID 17046
IUPAC Name 2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)butoxymethyl]oxirane
SMILES C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Butanediol diglycidyl ether
Nota nome 60%
CAS min. % 60
Colore Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 266.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 55% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4600 to 1.4650
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: 55,6g/L (20°C).
Viscosità <15 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 202.25
Percent Purity 60%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.